Fontos dokumentumok
28714-U
Empty Tube for Thermal Desorption
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
Szinonimák:
empty glass Thermal Desorption Tube (unfritted)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Empty Tube for Thermal Desorption, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., with (Tension Springs (qty 10)), pkg of 10 tubes
Anyagok
glass TD tube (non-fritted)
kiszerelés
pkg of 10 tubes
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
1/4 in. × 3 1/2 in.
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)