Fontos dokumentumok
20380-U
Empty Tube for Thermal Desorption
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
Szinonimák:
Empty Sampling Tube with Frit for Dynatherm™ TDUs, Glass, 6mm OD x 4.5" x 4mm ID, pk 3
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Empty Tube for Thermal Desorption, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., pkg of 3 ea
Anyagok
glass TD tube
Minőségi szint
Jellemzők
fritted
kiszerelés
pkg of 3 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × belső átmérő × H
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with Dynatherm™ ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Air Tube Desorber or DMP-16
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)