Merck
28021-U
Supelco
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
Méret kiválasztása
50 EA
58 500,00 Ft
58 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 EA
58 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.54
58 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
kiszerelés
pkg of 50 ea
Átmérő
9 mm ( 11/32 in.)
kompatibilitás
for use with Varian CP-1177
Általános leírás
An improved version over the original Thermogreen LB-1 septa.
  • Extremely low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C)
  • Already conditioned, ready to use
  • Easier needle penetration and high puncture tolerance (ideal for autosamplers)
  • Rubber formulation exclusive to Supelco
Jogi információk
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)