Merck
2636425
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
SPME/Direct, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
kiszerelés
pkg of 25 ea
H × külső átmérő × belső átmérő
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
Általános leírás
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1093-94 SPI Injector)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)