Merck
24306
Supelco
γ-DEX 325
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
eCl@ss:
32119290
material
fused silica
Minőségi szint
leírás
GC capillary column
parameter
30-230 °C temperature
Béta-érték
250
df
0.25 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
non-bonded; 25% 2,3-di-O-methyl-6-O-TBDMS-γ-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
oszloptípus
capillary chiral
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
The chiral stationary phase in Supelco γ-DEX 325 columns contains 2,3-di-O-methyl-6-0-TBDMS-γ-cyclodextrin embedded in an intermediate polarity phase.
Kémiai/fizikai ellenállás
Temp. Limits:
  • 30 °C to 230 °C
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)