Fontos dokumentumok
24207
Nukol Capillary GC Column
size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
meets requirements for USP G25 and G35
parameter
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Béta-érték
80
df
1.00 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
méret × belső átmérő
30 m × 0.32 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
oszloptípus
capillary polar
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?