Merck
22043
Swagelok® Reducer
Swagelok® 100-R-2, stainless steel, 1/16 in. Swagelok, 1/8 in. for tube
Szinonimák:
Swagelok® 100-R-2,SS REDUCER 1/16X1/8 EA
About This Item
UNSPSC kód:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
stainless steel
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Swagelok® 100-R-2
szerelvény
1/16 in. Swagelok
1/8 in. for tube
Általános leírás
Nuts and ferrules included.
Alkalmazás
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.
Jogi információk
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Continuous membrane fermentor separator for ethanol fermentation.
Journal of Membrane Science, 57 (1), 21-42 (1991)