Merck
22067
Swagelok® Connector to Male NPT
stainless steel, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Szinonimák:
Swagelok® 200-1-4,SS CONNECTOR 1/8TX1/4P EA
About This Item
UNSPSC kód:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
stainless steel
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
200-1-4
szerelvény
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Általános leírás
Nuts and ferrules included.
Jogi információk
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)