21103AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
product name
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L45
leírás
HPLC guard column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
matrix
silica particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
cyclodextrin, beta- phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
3.5-7
elválasztástechnika
chiral
Related Categories
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.