Fontos dokumentumok
21028
GC Stationary Phase
phase Carbowax 1540, pkg of 50 g
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 50 g
Minőségi szint
parameter
50-175 °C temp. range
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mátrix aktív csoport
Carbowax 1540 phase
oldhatóság
chloroform: soluble
oszloptípus
packed GC
Általános leírás
Alkalmazás
Kit Components Only
- Carbowax® 1540
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)