Fontos dokumentumok
20337
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak S, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 75 cc
Paraméterek
250 °C temp. limit
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
külső felület
~375 m2/g
Mátrix
Porapak S
részecskeméret
80-100 mesh
sűrűség
~0.35 g/mL (free fall density)
Általános leírás
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)