Fontos dokumentumok
13599
Supelco
Sepabeads® SP850
bucket of 1000 g
About This Item
UNSPSC kód:
23151817
Forma
solid
Minőségi szint
kiszerelés
bucket of 1000 g
technika/technikák
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
külső felület
~1000 m2/g
Mátrix
styrene-divinylbenzene
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
250-850 μm
pórusméret
~1.20 mL/g pore volume
38 Å mean pore size (sharp distribution)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Sepabeads® SP850 is a macroporous polymeric hydrophobic resin of styrene-divinylbenzene. This resin can be used as receiving phase in passive samplers designed for the detection of lipophilic marine toxins at sea. This resin rapidly adsorbs okadaic acid and dinophysistoxins.
Alkalmazás
Sepabeads® SP850 may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Polyaromatic adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, organics, adsorbing large quantities of small molecules.
Egyéb megjegyzések
Swelling in toluene = 19%
Jogi információk
Sepabeads is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Field and mesocosm trials on passive sampling for the study of adsorption and desorption behaviour of lipophilic toxins with a focus on OA and DTX1
Fux, Elie, et al.
Harmful Algae, 7, 574-583 (2008)