12020AST
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L63
leírás
HPLC column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 2.1 mm
matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
teicoplanin glycopeptide phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
operating pH range
3.8-6.8
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
- Bonded phase: Teicoplanin
- Operating pH range: 3.8 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) or 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?