11023AST
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Vancomycin Chiral Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L88
leírás
HPLC Column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
80-110 bar pressure (1200-1500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
Mátrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
vancomycin phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
pH-tartomány
3.5-7.0
elválasztástechnika
chiral
Related Categories
Általános leírás
- Bonded phase: Vancomycin
- Operating pH range: 3.5 - 7.0
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Alkalmazás
- Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of UFLC-MS/MS combined with Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column for the enantioselective analysis of various therapeutic agents in rat plasma, providing a crucial methodological advancement for pharmacokinetic research ( Zhang et al., 2016).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?