ZRB2271
Anti-SMAD7 Antibody, clone 2D15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Anti-IL-13 Antibody, clone 1B10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, MAD homolog 7, MAD homolog 8, Mothers against DPP homolog 7, Mothers against DPP homolog 8, Mothers against decapentaplegic homolog 7, Mothers against decapentaplegic homolog 8, SMAD family member 7, hSMAD7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D15, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 46.43 kDa
observed mol wt ~40 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... SMAD7(4092)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in SH-SY6Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMAD7 in SH-SY5Y cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SMAD7 in A549 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SMAD7 in U-251 MG cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SMAD7 with a KD of 1.2 x 10^-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SMAD7 in Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.