ZRB1700
Anti-β-Galactosidase Antibody, clone 1G21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
EC:3.2.1.23; Beta-gal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G21, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 116.48 kDa
observed mol wt ~120 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
E. coli
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bacterial ... LacZ(945006)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with E. coli β-Galactosidase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected E.coli β-Galactosidase.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β-Galactosidase in HeLa cells infected with Adenovirus expressing β-Galactosidase.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilutions from a representative lot detected E. coli β-Galactosidase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting with E. coli β-Galactosidase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected E.coli β-Galactosidase.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2