ZRB1534
Anti-Collagen X α1 Antibody, clone 1O4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1O4, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 66.16 kDa
observed mol wt ~60 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Human skin tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Collagen X a1 in Human skin tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Collagen X a1 in Human liver tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen X a1 in human larynx tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Collagen X a1 with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)