ZRB1339
Anti-METTL14 Antibody, clone 2G22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2G22, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 52.15 kDa
observed mol wt ~60 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, monkey, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected METTL14 in Raji cell lysate.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected METTL14 in HeLa, A431, HUVEC, and NIH3T3 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected METTL14 in human testis tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1