ZMS1133
Anti-MUC5AC Antibody, clone CLH2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Mucin-5AC;MUC-5AC;Gastric mucin;Major airway glycoprotein;Mucin-5 subtype AC tracheobronchial;Tracheobronchial mucin;TBM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CLH2, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 585.57 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... MUC5AC(4586)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human stomach tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MUC5AC in human stomach tissue sections.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MUC5AC in A549 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected MUC5AC in one million A549 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MUC5AC in lysates from mouse stomach tissue and A549 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)