Fontos dokumentumok
Z763497
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 125 mL Erlenmeyer flasks (max. 12)
Szinonimák:
flask clamps, magnetic clamps
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.77
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific H1000-MR-125
Általános leírás
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Jogi információk
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)