Fontos dokumentumok
Z744237
Wilmad® 150 ml Suprasil® Large Volume Liquid Nitrogen Dewar
for Bruker®, pack of 1 ea
Szinonimák:
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.15
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad WG-850-B-Q
kapacitás
150 mL
Általános leírás
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Tulajdonságok és előnyök
150 mL flask lasts 30 minutes after a filling
Jogi információk
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)