Fontos dokumentumok
Z743579
Speedy-Foil® aluminium squares interleaved with paper
L × W 2 in. × 2 in., pack of 500 sheets
Méret kiválasztása
500 EA
16 100,00 Ft
16 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 EA
16 100,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.35
16 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
kiszerelés
pack of 500 sheets
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech FOIL-1000
H × Sz
2 in. × 2 in.
Általános leírás
PRE-CUT FOIL AT YOUR FINGER TIPS
  • Faster, easier and aseptic: grab and cover
  • Pre-cut to fit common laboratory containers
  • No scissors and less waste
  • 1 mil thick for a sharp, crisp dead-fold providing a tighter fit
  • Each square is interleaved for physical separation
  • Meets FDA requirements for direct contact with pharmaceuticals; RNase and DNase free
Jogi információk
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. What is the purity of the foil? 
    1 answer
    1. This item is a product of Diversified Biotech. According to the manufacturer, these aluminum pre-cut squares are essentially 100% aluminum.
      Helpful?