Fontos dokumentumok
Z743551
Thermal MicroBead bag
nylon mesh with drawstring closure
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.17
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech BEAD-BAG
technika/technikák
PCR: suitable
Általános leírás
The Microbead Bag is a nylon mesh bag with drawstring closure for storing, cleaning, using and transporting Thermal Microbeads. Fits our Glacierbrand Ice Buckets and can be used with Cool Bricks for prolonged cooling.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)