Z743396
Direct Thermal Cryo-Tags®
yellow, L × W 1.05 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll of
Szinonimák:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1000 roll of
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech DTCR-1000-Y
Paraméterek
temp. range at 70 to -196 °C
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz
1.05 in. × 0.50 in.
szín
yellow
kompatibilitás
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)