Fontos dokumentumok
Z743330
ContainerSEAL® XL sealing tape
W × L 1 in. × 108 ft, white
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech CSEAL-XLW
Sz × H
1 in. × 108 ft
szín
white
Általános leírás
Enjoy all the benefits of PetriSEAL and ContainerSEAL in a new
wider format. ContainerSEAL XL makes it easier to seal large
containers and bottles and to cover wider gaps ensuring a tight
seal.
Jogi információk
ContainerSEAL is a registered trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)