Fontos dokumentumok
Z743322
Brayer for Breathe-EASY®) sealing membrane, 4 in firm deluxe rubber roller
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.35
material
rubber (soft)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech BRAY-5000
Általános leírás
Handy 4 inch soft rubber brayer ensures a good seal between microplate and sealing films.
Jogi információk
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)