Fontos dokumentumok
Z380067
Sigma-Aldrich
Brayer for Breathe-Easy® sealing membrane
4" soft rubber roller
Szinonimák:
breathable sealing membrane, cell culture, microplates, microwell plates, multi-well plates, multi-well sealing film, plate sealers, plate sealing film, sealing film, tissue culture
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
material
rubber (soft)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech BRAY-4000
Általános leírás
Soft rubber roller (4") assures adhesion of Breathe-Easy membrane and facilitates removal of top protective sheet.
Jogi információk
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)