Fontos dokumentumok
Z742390
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
white, Holds 100 x slides 76x26 mm
Szinonimák:
slide storage
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
MA.01
Anyagok
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
white
Jellemzők
Holds 100 x slides 76x26 mm
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Ted Pella 2302-1-CS
H × Sz × Ma
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Általános leírás
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Tulajdonságok és előnyök
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Jogi információk
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)