Fontos dokumentumok
Z742026
GVS Centrex Centrifuge Filter
nitrocellulose membrane, pore size 0.45 μm, working volume 1.5 mL, sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.24
material:
nitrocellulose membrane
polypropylene housing
pórusméret:
0.45 μm
csőméret:
1.5 mL
hasznos térfogat:
1.5 mL
sterilitás:
sterile
kiszerelés:
pkg of 50 ea
material
nitrocellulose membrane
polypropylene housing
sterilitás
sterile
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
GVS Life Sciences 10467005
csőméret
1.5 mL
hasznos térfogat
1.5 mL
pórusméret
0.45 μm
Általános leírás
CENTREX centrifuge filters are supplied with a range of filtration and separation media. 1.5 ml and 5.0 ml sterile and nonsterile versions are available.
Alkalmazás
  • 0.45 μm cellulose acetate membrane for the rapid elution of agarose gels
  • Sample preparation for quality control
  • Cellulose acetate and nitrocellulose membrane for rapid clearing and filtration of aqueous solutions.
Tulajdonságok és előnyök
  • Centrifugal filter units with various types of membrane filter
  • Rapid and simple preparation of a large number of samples
  • More than six samples can be processed at once
  • Ideal for automated systems and high-speed batch filtration with robots
  • Cross contamination avoided
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)