Merck
Z740338
Gas PermASeal heat sealable seal
LabRoll, L × W 78 mm × 200 m, sterile
Szinonimák:
gas permeable seal, plate sealing film
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
Jellemzők
piercable
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
IST Scientific IST-110-078SR
H × Sz
78 mm × 200 m
Általános leírás
Non-woven gas permeable peelable seal for cell & seed culture.
Features: Opaque, non-woven, porous, gas permeable, barrier to solid contaminants, pierceable, peelable. Seals to polypropylene and polystyrene plates. Pierceable. Peelable. Not certified free from nucleases and DNA.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 80°C.
Alkalmazás
Short term incubation,agriculture & seed storage, cell culture, for use in autoclaves
Jogi információk
Gas PermASeal is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)