Merck
Z740337
ThermASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
Szinonimák:
bonding foil, non pierable bonding foil
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
Jellemzők
piercable: no
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
IST Scientific IST-108-078SS
Sz × H
78 mm × 125 mm
Általános leírás
Strong bonding foil to polypropylene, ideal for water thermal cyclers.
Features: Foil laminate, strong bonding, good solvent resistance including DMSO, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -200°C to 110°C.
Alkalmazás
PCR, Ideal for water bath thermo cyclers, long term compound storage for hazardous materials
Jogi információk
ThermASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)