Merck
Z740334
PierceASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
Szinonimák:
Pierceable foil seal, reusable heat seal
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
Jellemzők
piercable
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
IST Scientific IST-106-078SS
Sz × H
78 mm × 125 mm
Általános leírás
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
Alkalmazás
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
Jogi információk
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)