Merck
Z740326
ClearASeal Peel heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 350 m, sterile
Szinonimák:
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
Jellemzők
piercable: no
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
IST Scientific IST-101-115SR
Sz × H
115 mm × 350 m
Általános leírás
Features: Film, clear, peelable, good optical clarity, moderate solvent resistance, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
Alkalmazás
qPCR, short term compoundstorage
Jogi információk
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)