Fontos dokumentumok
Z740221
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NC.07
H × Sz:
10 cm × 20 cm
rétegvastagság:
200 μm
Jellemzők:
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
pórusméret:
60 Å pore size
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.05641.0001
technika/technikák
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
10 cm × 20 cm
rétegvastagság
200 μm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å pore size
Jogi információk
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)