Fontos dokumentumok
Z723754
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420R, AC/DC input 240 V AC
Szinonimák:
ROTINA Centrifuge
About This Item
UNSPSC kód:
40161701
NACRES:
NB.22
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
, Schuko plug
, UK plug
Jellemzők
CE compliant
cooling
refrigerated
gyártó/kereskedő neve
Hettich 4706
parameter
temp. range at -20-40 °C
15000 rpm
24400 rpm
technika/technikák
centrifugation: suitable
Ma × Sz × Mé
423 mm (17 in.) × 713 mm (28 in.) × 654 mm (26 in.)
súly
117 kg (258 lb)
Általános leírás
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
Kiszerelés
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)