Fontos dokumentumok
Z717460
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
without tip, with spacer, maximum volume 1.5 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Nichiryo SG-M
maximum térfogat:
1.5 mL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
electronic: no
single-channel
kiszerelés:
pack of 100 ea (1.5mL Syringes(with 100 TS tips))
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
electronic: no
single-channel
kiszerelés
pack of 100 ea (1.5mL Syringes(with 100 TS tips))
gyártó/kereskedő neve
Nichiryo SG-M
elérhetőség
not available in (Not available in France)
maximum térfogat
1.5 mL
Általános leírás
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Tulajdonságok és előnyök
  • Provides easy single handed-operation
  • Volume settings and syringes can be easily changed
  • Syringes are autoclave friendly
  • Liquids from vials can be extracted easily from slender syringes
  • Can dispense up to 35 variations
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)