Fontos dokumentumok
Z717495
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 15.0 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
electronic: no
single-channel
kiszerelés
pack of 50 ea (syringe (15 mL))
gyártó/kereskedő neve
Nichiryo SG-Y
elérhetőség
not available in (Not available in France)
maximum térfogat
15.0 mL
Általános leírás
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).