Fontos dokumentumok
Z710970
Rack for glass slides
glass, for 16/32 slides
Szinonimák:
900254
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
MA.01
Anyagok
glass
Jellemzők
Holds 16/32 x slides 76x26 mm
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 900254
méret
118x88x70 mm
Általános leírás
Glass rack holds 16 single slides, 31 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 32 slides back-to-back.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)