Fontos dokumentumok
Z640166
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 0.1-20 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
Eppendorf® 0030 010.019
Eppendorf® 022491130
Hosszúság:
40 mm
maximum térfogat:
20 μL
sterilitás:
sterile
kiszerelés:
pack of 100 ea (individually wrapped)
material
colorless
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 100 ea (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030 010.019
Eppendorf® 022491130
hangerőmérési tartomány
0.1-20 μL
Hosszúság
40 mm
maximum térfogat
20 μL
Általános leírás
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Jogi információk
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)