Fontos dokumentumok
Z640522
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 50-1000 μL
Szinonimák:
pipetting tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Eppendorf® 0030 073.843
Eppendorf® 022491750
Hosszúság:
71 mm
maximum térfogat:
1 mL
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030 073.843
Eppendorf® 022491750
hangerőmérési tartomány
50-1000 μL
technika/technikák
PCR: suitable
Hosszúság
71 mm
maximum térfogat
1 mL
Általános leírás
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)