Fontos dokumentumok
Z637580
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 150 mm, stem O.D. × L 17 mm × 95 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
BRAND 147035
szár külső átmérő × H
17 mm × 95 mm
felső átmérő
150 mm
Általános leírás
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Egyéb megjegyzések
BR147035 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)