Fontos dokumentumok
Z601462
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
About This Item
UNSPSC kód:
41103910
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 4 x 15mL tubes17 x 100 mm
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1369
elérhetőség
available only in EU
not available in USA and Canada
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Általános leírás
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)