Fontos dokumentumok
Z382000
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable
Szinonimák:
carboys, nalgene carboys
About This Item
UNSPSC kód:
41121820
NACRES:
NB.35
material
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
Jellemzők
autoclavable
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 2321-0020
H × Sz × Ma
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
névleges kapacitás
9 L (2 gal)
Általános leírás
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Tulajdonságok és előnyök
Similar to style 2211, but all polypropylene.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries