Merck
Z375357
Sigma-Aldrich
Bright-Line Hemacytometer replacement cover slip
replacement cover slip for the Bright-Line Hemacytometer: Z359629
Szinonimák:
Microscope Cover Glass
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.22
material
glass
kiszerelés
pkg of 1 ea
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
This is the replacement cover slip for the Bright-Line Hemacytometer, Prod. No. Z359629
This product consists of a single cover slip. The microscope slide cover slips are polished soda lime glass, they are rectangular in shape and measure: 20 mm x 26 mm x 0.5 mm thick.
Jogi információk
Bright-Line is a trademark of Cambridge Instruments, Inc.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.