Fontos dokumentumok
BR723014
BRAND® Haemacytometer cover glass, for counting chambers
borosilicate glass, size 24 mm × 24 mm × 0.4 mm
Szinonimák:
Cover glasses, Microscopy
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.22
material
borosilicate glass
Jellemzők
IVD
gyártó/kereskedő neve
BRAND 723014
méret
24 mm × 24 mm × 0.4 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Borosilicate glass, DIN ISO 8255. Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Flatness tolerance ± 3 μm.
They differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
Kiszerelés
2 cover glasses in a plastic bag, separated by tissue paper.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)