Fontos dokumentumok
Z360341
Sterilizing pans
capacity 9.5 L
Szinonimák:
autoclavalble bin, autoclave tray
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.51
material
polypropylene container
gyártó/kereskedő neve
Nalgene®
H × Sz × Ma
361 mm × 311 mm × 143 mm
kapacitás
9.5 L
Általános leírás
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)