Z359025
Nalgene® cryogenic vials, System 100
capacity 1 mL
Szinonimák:
cryostorage vial, cryovial cryotube
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
sterilitás
sterile (certified)
sterile; irradiated
Jellemzők
External thread
kiszerelés
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 5000-1012
parameter
-150 °C min. temp.
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kapacitás
1 mL
cső átmérő
11.68 mm
Általános leírás
The silicone seal is manufactured without the talc lubricant, so does not require extra cleaning prior to use.