Z334286
BRAND® test tube racks, PP
Holds 21 x 30 mm tubes, white
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene
Jellemzők
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 3 × 7
Holds 21 x 30 mm tubes
gyártó/kereskedő neve
BRAND 4340040
H × Sz × Ma
265 mm × 126 mm × 88 mm
szín
white
Általános leírás
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)