Fontos dokumentumok
Z693030
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 17 mm, white
Szinonimák:
Tube rack
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
Jellemzők
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS243077W
H × Sz × Ma
244 mm × 104 mm × 66 mm
szín
white
Általános leírás
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)