Fontos dokumentumok
Z333905
BRAND® accu-jet® pro pipette controller membrane filters
spare membrane filters 0.2 μm, sterile
Szinonimák:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
sterilitás:
sterile
kiszerelés:
pkg of 1 ea
sterilitás
sterile
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 26530
Általános leírás
The accu-jet®S / pro / macro pipette controller is designed to safeguard your equipment with its robust PP housing and integrated interior membrane that effectively blocks liquid. This protective feature ensures the longevity of your pipette controller while maintaining a clean and safe working environment.
Egyéb megjegyzések
BR26530 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)